SAB5702460
Anti-MBD2 Antibody, clone 4D4D5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
DMTase, NY-CO-41
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4D4D5, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
46 kDa
reatividade de espécies
mouse
concentração
2.18 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GGSGLGGDGGGCGGGGSGGGGAPRREPVPFPSGSAGPGPRGPRATESGKRMDCPALPPGWKKEEVIRKSGLSAGKSDVYYFSPSGKKFRSKPQLARYLGNT
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MBD2(8932)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1