SAB5702453
Anti-Contactin 2 Antibody, clone 4R2S3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
AXT, FAME5, TAG-1, TAX, TAX1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4R2S3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
150 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.8 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MGTATRRKPHLLLVAAVALVSSSAWSSALGSQTTFGPVFEDQPLSVLFPEESTEEQVLLACRARASPPATYRWKMNGTEMKLEPGSRHQLVGGNLVIMNP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CNTN2(6900)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1