SAB5702444
Anti-Rad50 Antibody, clone 5M2K10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
NBSLD, RAD502, hRad50
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5M2K10, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
154 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.85 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
RCSAGQKVLASLIIRLALAETFCLNCGIIALDEPTTNLDRENIESLAHALVEIIKSRSQQRNFQLLVITHDEDFVELLGRSEYVEKFYRIKKNIDQCSEIV
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAD50(10111)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)