SAB5702442
Anti-COX1/PTGS1 Antibody, clone 8L4X10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
COX1, COX3, PCOX1, PES-1, PGG/HS, PGHS-1, PGHS1, PHS1, PTGHS
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8L4X10, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.33 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
GLDRYQCDCTRTGYSGPNCTIPGLWTWLRNSLRPSPSFTHFLLTHGRWFWEFVNATFIREMLMRLVLTVRSNLIPSPPTYNSAHDYISWESFSNVSYYTRI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1