SAB5702439
Anti-PFKFB3 Antibody, clone 7X10D9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
IPFK2, PFK2, iPFK-2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7X10D9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
60 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LDKSAEEMPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVCTHRERSEDAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEEHVASTSAALPSCLPPEVPT
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PFKFB3(5209)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)