SAB5702408
Anti-IL13RA1 Antibody, clone 5A3W5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CD213A1, CT19, IL-13Ra, NR4
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5A3W5, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
49 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MEWPARLCGLWALLLCAGGGGGGGGAAPTETQPPVTNLSVSVENLCTVIWTWNPPEGASSNCSLWYFSHFGDKQDKKIAPETRRSIEVPLNERICLQVGS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL13RA1(3597)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1