SAB5702380
Anti-Desmoglein 2 Antibody, clone 8O0R6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CDHF5, HDGC
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8O0R6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
150 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.33 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
PLEGTQHLQDVPYVMVRERESFLAPSSGVQPTLAMPNIAVGQNVTVTERVLAPASTLQSSYQIPTENSMTARNTTVSGAGVPGPLPDFGLEESGHSNSTITTSSTRVTKHSTVQHSYS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DSG2(1829)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1