Documentos Principais
SAB5702374
Sigma-Aldrich
Anti-RPA70/RPA1 Antibody, clone 5R7S3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HSSB, MST075, REPA1, RF-A, RP-A, RPA70
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5R7S3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
70 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
0.55 mg/mL
técnica(s)
ChIP: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MVGQLSEGAIAAIMQKGDTNIKPILQVINIRPITTGNSPPRYRLLMSDGLNTLSSFMLATQLNPLVEEEQLSSNCVCQIHRFIVNTLKDGRRVVILMELE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPA1(6117)
Descrição geral
As part of the heterotrimeric replication protein A complex (RPA/RP-A, binds and stabilizes single-stranded DNA intermediates, that form during DNA replication or upon DNA stress. It prevents their reannealing and in parallel, recruits and activates different proteins and complexes involved in DNA metabolism. Thereby, it plays an essential role both in DNA replication and the cellular response to DNA damage. In the cellular response to DNA damage, the RPA complex controls DNA repair and DNA damage checkpoint activation.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RPA70/RPA1 (P27694).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IP, ChIP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1