SAB5702364
Anti-MSMB Antibody, clone 4L8B5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
HPC13, IGBF, MSP, MSPB, PN44, PRPS, PSP, PSP-94, PSP57, PSP94
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4L8B5, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
17 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.4 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MNVLLGSVVIFATFVTLCNASCYFIPNEGVPGDSTRKCMDLKGNKHPINSEWQTDNCETCTCYETEISCCTLVSTPVGYDKDNCQRIFKKEDCKYIVVEK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MSMB(4477)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1