SAB5702332
Anti-E2F2 Antibody, clone 1H7D6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
E2F-2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1H7D6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
CPEEVQEPDSPSEEPLPSTSTLCPSPDSAQPSSSTDPSIMEPTASSVPAPAPTPQQAPPPPSLVPLEATDSLLELPHPLLQQTEDQFLSPTLA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... E2F2(1870)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1