Key Documents
SAB5702329
Sigma-Aldrich
Anti-ADAMTS13 Antibody, clone 7B2Z8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ADAM-TS13, ADAMTS-13, C9orf8, VWFCP, vWF-CP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7B2Z8, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
190 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LSPGAPLKGRPPSPGFQRQRQRQRRAAGGILHLELLVAVGPDVFQAHQEDTERYVLTNLNIGAELLRDPSLGAQFRVHLVKMVILTEPEGAPNITANLTSS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
This gene encodes a member of a family of proteins containing several distinct regions, including a metalloproteinase domain, a disintegrin-like domain, and a thrombospondin type 1 (TS) motif. The enzyme encoded by this gene specifically cleaves von Willebrand Factor (vWF). Defects in this gene are associated with thrombotic thrombocytopenic purpura. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2013]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human ADAMTS13 (Q76LX8).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1