Documentos Principais
SAB5702324
Sigma-Aldrich
Anti-GRM5 Antibody, clone 4I1G3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
GPRC1E, MGLUR5, PPP1R86, mGlu5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4I1G3, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
150 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
0.60 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
PKEIQLPTTMTTFAEIQPLPAIEVTGGAQPAAGAQAAGDAARESPAAGPEAAAAKPDLEELVALTPPSPFRDSVDSGSTTPNSPVSESALCIPSSPKYDTL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRM5(2915)
Descrição geral
This gene encodes a member of the G-protein coupled receptor 3 protein family. The encoded protein is a metabatropic glutamate receptor, whose signaling activates a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. This protein may be involved in the regulation of neural network activity and synaptic plasticity. Glutamatergic neurotransmission is involved in most aspects of normal brain function and can be perturbed in many neuropathologic conditions. A pseudogene of this gene has been defined on chromosome 11. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2014]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1100-1200 of human GRM5 (P41594).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)