SAB5702313
Anti-Coilin Antibody, clone 7Z4K1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CLN80, p80-coilin
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7Z4K1, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
80 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.63 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAASETVRLRLQFDYPPPATPHCTAFWLLVDLNRCRVVTDLISLIRQRFGFSSGAFLGLYLEGGLLPPAESARLVRDNDCLRVKLEERGVAENSVVISNG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COIL(8161)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1