SAB5702296
Anti-TGF beta induced (TGFBI) Antibody, clone 7Q5O9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
BIGH3, CDB1, CDG2, CDGG1, CSD, CSD1, CSD2, CSD3, EBMD, LCD1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7Q5O9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
66 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.19 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
AVQKVIGTNRKYFTNCKQWYQRKICGKSTVISYECCPGYEKVPGEKGCPAALPLSNLYETLGVVGSTTTQLYTDRTEKLRPEMEGPGSFTIFAPSNEAWAS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TGFBI(7045)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5702296-100UL | 4065270699787 |