Documentos Principais
SAB5702272
Sigma-Aldrich
Anti-DNA-PKcs Antibody, clone 2U8W4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
PRKDC,DNA-PKcs,DNAPK,DNPK1,HYRC,HYRC1,IMD26,XRCC7,p350
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2U8W4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
469 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:100 - 1:500
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
SDPGLLTNTMDVFVKEPSFDWKNFEQKMLKKGGSWIQEINVAEKNWYPRQKICYAKRKLAGANPAVITCDELLLGHEKAPAFRDYVAVARGSKDHNIRAQEPESGLSEETQVKCLMDQATDPNILGRTWEGWEPWM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRKDC(5591)
Descrição geral
This gene encodes the catalytic subunit of the DNA-dependent protein kinase (DNA-PK). It functions with the Ku70/Ku80 heterodimer protein in DNA double strand break repair and recombination. The protein encoded is a member of the PI3/PI4-kinase family.
Imunogênio
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 3993-4128 of human DNA-PKcs (NP_008835.5).
Aplicação
WB, IHC, IF/ICC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3