SAB5702265
[KO Validated]Anti-AKT1 Antibody, clone 0O8L9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
AKT,CWS6,PKB,PKB-ALPHA,PRKBA,RAC,RAC-ALPHA,AKT1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0O8L9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
60 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:1000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
SGLLKKDPKQRLGGGSEDAKEIMQHRFFAGIVWQHVYEKKLSPPFKPQVTSETDTRYFDEEFTAQMITITPPDQDDSMECVDSERRPHFPQFSYSASGTA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AKT1(207)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3