Key Documents
SAB5702242
Sigma-Aldrich
Anti-CD70 Antibody, clone 7F4S5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CD27L, CD27LG, TNFSF7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7F4S5, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1:100 - 1:800
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD70(970)
Descrição geral
CD70 is a member of the TNF family whose expression is upregulated on DCs upon maturation. Its only receptor, CD27, is expressed on T cells and NK cells. The CD70/CD27 pathway promotes effector CD8+ T cells responses (by sustaining survival of CTLs) and influences polarization of CD4+ T cells, as it represents an alternative IL-12-independent pathway of Th1 priming and suppresses effector Th17 function.
Imunogênio
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human CD70.
Aplicação
WB, FC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3