Documentos Principais
SAB5702195
Sigma-Aldrich
Anti-eIF2C3 Antibody, clone 8E0O6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
EIF2C3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8E0O6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
97 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.88 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
RTERVGRSGNIPAGTTVDTDITHPYEFDFYLCSHAGIQGTSRPSHYHVLWDDNCFTADELQLLTYQLCHTYVRCTRSVSIPAPAYYAHLVAFRARYHLVDKEHDSAEGSHVSGQSNGRDPQALAKAVQIHQDTLRTMYFA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AGO3(192669)
Descrição geral
This gene encodes a member of the Argonaute family of proteins which play a role in RNA interference. The encoded protein is highly basic, contains a PAZ domain and a PIWI domain, and may play a role in short-interfering-RNA-mediated gene silencing. This gene is located on chromosome 1 in a tandem cluster of closely related family members including argonaute 4 and eukaryotic translation initiation factor 2C, 1. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 721-860 of human eIF2C3 (Q9H9G7).
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)