SAB5702194
Anti-NF-κB2 Antibody, clone 4K3V3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CVID10,H2TF1,LYT-10,LYT10,NF-kB2,p100,p49/p100,p52
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4K3V3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
120 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.25 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LLLNAAQNTMEPPLTPPSPAGPGLSLGDTALQNLEQLLDGPEAQGSWAELAERLGLRSLVDTYRQTTSPSGSLLRSYELAGGDLAGLLEALSDMGLEEGVRLLRGPETRDKLPSTAEVKEDSAYGSQSVEQEA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NFKB2(4791)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1