Documentos Principais
SAB5702188
Sigma-Aldrich
Anti-Rad21 Antibody, clone 9H0H6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CDLS4, HR21, HRAD21, MCD1, NXP1, SCC1, hHR21
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9H0H6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
130 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.2 mg/mL
técnica(s)
ChIP: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
EKEDDEEEEDEDASGGDQDQEERRWNKRTQQMLHGLQRALAKTGAESISLLELCRNTNRKQAAAKFYSFLVLKKQQAIELTQEEPYSDIIATPGPRFHII
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAD21(5885)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is highly similar to the gene product of Schizosaccharomyces pombe rad21, a gene involved in the repair of DNA double-strand breaks, as well as in chromatid cohesion during mitosis. This protein is a nuclear phospho-protein, which becomes hyperphosphorylated in cell cycle M phase. The highly regulated association of this protein with mitotic chromatin specifically at the centromere region suggests its role in sister chromatid cohesion in mitotic cells. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 532-631 of human Rad21 (O60216).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, ChIP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)