SAB5702178
Anti-Thyroid Peroxidase Antibody, clone 3C4A4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MSA, TDH2A, TPX
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3C4A4, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.09 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MRALAVLSVTLVMACTEAFFPFISRGKELLWGKPEESRVSSVLEESKRLVDTAMYATMQRNLKKRGILSPAQLLSFSKLPEPTSGVIARAAEIMETSIQA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TPO(7173)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1