SAB5702163
Anti-STAT6 Antibody, clone 4G7J8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
D12S1644,IL-4-STAT,STAT6B,STAT6C,STAT6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4G7J8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
100 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.8 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... STAT6(6778)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5702163-100UL | 4065270698469 |