SAB5702150
Anti-GST3/GSTP1 Antibody, clone 6D8G7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
DFN7,FAEES3,GST3,GSTP,HEL-S-22,PI,GST3 / GSTP1,GSTP1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6D8G7, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
25 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.28 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LRCKYISLIYTNYEAGKDDYVKALPGQLKPFETLLSQNQGGKTFIVGDQISFADYNLLDLLLIHEVLAPGCLDAFPLLSAYVGRLSARPKLKAFLASPEYVN
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSTP1(2950)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1