SAB5702139
Anti-MICA Antibody, clone 5A1P3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MICA, MIC-A, PERB11.1, MHC class I polypeptide-related sequence A
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5A1P3, monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.666 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
HLDGQPFLRCDRQKCRAKPQGQWAEDVLGNKTWDRETRDLTGNGKDLRMTLAHIKDQKEGLHSLQEIRVCEIHEDNSTRSSQHFYYDGELFLSQNLETKEW
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MICA(100507436)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)