Documentos Principais
SAB5702132
Sigma-Aldrich
Anti-EHMT2 Antibody, clone 2I0Q4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
EHMT2, BAT8, C6orf30, G9A, GAT8, KMT1C, NG36, histone-lysine N-methyltransferase EHMT2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2I0Q4, monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.53 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
AAAAGAAAAAAAEGEAPAEMGALLLEKETRGATERVHGSLGDTPRSEETLPKATPDSLEPAGPSSPASVTVTVGDEGADTPVGATPLIGDESENLEGDGDLRGGRILLGHATKSFPSSPSKGGSCPSRAKMSMTGAGKSPPSVQSLAMRLLSMPGAQGAAAAGSEPPPATTSPEGQPKVHRARKTMSKPGNGQPPVPEKRPPEIQHFRMSDDVHSLGKVTSDLAKRRKLNSGGGLSEELGSARRSGEVTLTKGDPGSLEEWETVVGDDFSLYYDSYSVDERVDSDSKSEVEALTEQLSE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EHMT2(10919)
Descrição geral
This gene encodes a methyltransferase that methylates lysine residues of histone H3. Methylation of H3 at lysine 9 by this protein results in recruitment of additional epigenetic regulators and repression of transcription. This gene was initially thought to be two different genes, NG36 and G9a, adjacent to each other in the HLA locus. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 2-300 of human EHMT2 (Q96KQ7).
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5702132-100UL4065270650795