SAB5702119
Anti-Presenilin 1 Antibody, clone 3W4V8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
AD3,FAD,PS-1,PS1,S182,Presenilin 1,PSEN1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3W4V8, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.05 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MTELPAPLSYFQNAQMSEDNHLSNTVRSQNDNRERQEHNDRRSLGHPEPLSNGRPQGNSRQVVEQDEEEDEELTLKYGAKHVIMLFVPVTLCMVVVVATI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSEN1(5663)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1