SAB5702114
Anti-Synapsin II Antibody, clone 7J6L0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
SYNII
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7J6L0, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
60 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.61 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
HLIIGMQYAGLPSINSLESIYNFCDKPWVFAQLVAIYKTLGGEKFPLIEQTYYPNHKEMLTLPTFPVVVKIGHAHSGMGKVKVENHYDFQDIASVVALTQT
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYN2(6854)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1