Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
SAB5702107
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclin A2 Antibody, clone 3E9Z3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CCN1,CCNA,Cyclin A2,CCNA2,cyclin-A2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3E9Z3, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
55 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.2 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TREAGSALLALQQTALQEDQENINPEKAAPVQQPRTRAALAVLKSGNPRGLAQQQRPKTRRVAPLKDLPVNDEHVTVPPWKANSKQPAFTIHVDEAEKEAQKKPAESQKIEREDALAFNSAISLPGPRKPLVPLDYPMDGSFESPHTMDMSIILEDEKPVSVNEVPDYHEDIHTYLREMEVKCKPKVGYMKKQPDITNSM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCNA2(890)
Descrição geral
The protein encoded by this gene belongs to the highly conserved cyclin family, whose members function as regulators of the cell cycle. This protein binds and activates cyclin-dependent kinase 2 and thus promotes transition through G1/S and G2/M. [provided by RefSeq, Aug 2016]
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 11-210 of human Cyclin A2 (P20248).
Aplicação
WB, IHC, IF/ICC, IP
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)