SAB5702103
Anti-PEX19 Antibody, clone 9O7Q9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
PEX19, D1S2223E, HK33, PBD12A, PMP1, PMPI, PXF, PXMP1, peroxisomal biogenesis factor 19
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9O7Q9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
35 kDa
reatividade de espécies
rat, human
concentração
0.4 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAAAEEGCSVGAEADRELEELLESALDDFDKAKPSPAPPSTTTAPDASGPQKRSPGDTAKDALFASQEKFFQELFDSELASQATAEFEKAMKELAEEEPH
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PEX19(5824)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1