SAB5702086
Anti-RPL7A Antibody, clone 4I8Y6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
RPL7A, L7A, SURF3, TRUP, ribosomal protein L7a
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4I8Y6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
32 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.50 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MPKGKKAKGKKVAPAPAVVKKQEAKKVVNPLFEKRPKNFGIGQDIQPKRDLTRFVKWPRYIRLQRQRAILYKRLKVPPAINQFTQALDRQTATQLLKLAHKYRPETKQEKKQRLLARAEKKAAGKGDVPTKRPPVLRAGVNTVTTLVENKKAQLVVIAHDVDPIE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPL7A(6130)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)