SAB5702080
Anti-SUPT5H/SPT5 Antibody, clone 9V9G7, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
SUPT5H, SPT5, SPT5H, Tat-CT1, transcription elongation factor SPT5
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9V9G7, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
150 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.33 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
PHYGSQTPLHDGSRTPAQSGAWDPNNPNTPSRAEEEYEYAFDDEPTPSPQAYGGTPNPQTPGYPDPSSPQVNPQYNPQTPGTPAMYNTDQFSPYAAPSPQG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUPT5H(6829)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1