SAB5702076
Anti-TLR7 Antibody, clone 3G6S4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
TLR7,TLR7-like
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3G6S4, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
140 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
0.85 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
SKKTVFVMTDKYAKTENFKIAFYLSHQRLMDEKVDVIILIFLEKPFQKSKFLQLRKRLCGSSVLEWPTNPQAHPYFWQCLKNALATDNHVAYSQVFKETV
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TLR7(51284)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)