SAB5702066
Anti-Acetyl-p53-K382 Antibody, clone 0, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
BCC7,LFS1,P53,TRP53,p53,TP53,BMFS5
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7Z8X9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
53 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.90 mg/mL
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
HKKLM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Descrição geral
This gene encodes a tumor suppressor protein containing transcriptional activation, DNA binding, and oligomerization domains. The encoded protein responds to diverse cellular stresses to regulate expression of target genes, thereby inducing cell cycle arrest, apoptosis, senescence, DNA repair, or changes in metabolism. Mutations in this gene are associated with a variety of human cancers, including hereditary cancers such as Li-Fraumeni syndrome. Alternative splicing of this gene and the use of alternate promoters result in multiple transcript variants and isoforms. Additional isoforms have also been shown to result from the use of alternate translation initiation codons from identical transcript variants (PMIDs: 12032546, 20937277).
Imunogênio
A synthetic acetylated peptide around K382 of human p53 (NP_000537.3).
PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
DB, WB
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3