Documentos Principais
SAB5702056
Sigma-Aldrich
Anti-SNRPA1 Antibody, clone 2D7M1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
SNRPA1, Lea1, U2 small nuclear ribonucleoprotein A′
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2D7M1, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
28 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.80 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
QEAEKMFKGKRGAQLAKDIARRSKTFNPGAGLPTDKKKGGPSPGDVEAIKNAIANASTLAEVERLKGLLQSGQIPGRERRSGPTDDGEEEMEEDTVTNGS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNRPA1(6627)
Descrição geral
Involved in pre-mRNA splicing as component of the spliceosome. Associated with sn-RNP U2, where it contributes to the binding of stem loop IV of U2 snRNA.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 156-255 of human SNRPA1 (P09661).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)