SAB5702048
Anti-DNA Polymerase gamma Antibody, clone 9V9D9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MDP1, MIRAS, MTDPS4A, MTDPS4B, PEO, POLG1, POLGA, SANDO, SCAE
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9V9D9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
140 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
LVREEDRYRAALALQITNLLTRCMFAYKLGLNDLPQSVAFFSAVDIDRCLRKEVTMDCKTPSNPTGMERRYGIPQGEALDIYQIIELTKGSLEKRSQPGP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POLG(5428)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1