Documentos Principais
SAB5702038
Sigma-Aldrich
Anti-Cdc25C Antibody, clone 6R0I6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CDC25, PPP1R60
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
6R0I6, monoclonal
application:
IF
WB
reatividade de espécies:
human, rat, rat
técnica(s):
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6R0I6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
60-65 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1.10 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MSTELFSSTREEGSSGSGPSFRSNQRKMLNLLLERDTSFTVCPDVPRTPVGKFLGDSANLSILSGGTPKRCLDLSNLSSGEITATQLTTSADLDETGHLD
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDC25C(995)
Descrição geral
This gene encodes a conserved protein that plays a key role in the regulation of cell division. The encoded protein directs dephosphorylation of cyclin B-bound CDC2 and triggers entry into mitosis. It also suppresses p53-induced growth arrest. Multiple alternatively spliced transcript variants of this gene have been described. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Cdc25C (P30307).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB, IF/ICC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)