SAB5702031
Anti-RUNX2 Antibody, clone 7O7J4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
AML3, CBF-alpha-1, CBFA1, CCD, CCD1, CLCD, OSF-2, OSF2, PEA2aA, PEBP2aA
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7O7J4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
60 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
0.6 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
PRRISDDDTATSDFCLWPSTLSKKSQAGASELGPFSDPRQFPSISSLTESRFSNPRMHYPATFTYTPPVTSGMSLGMSATTHYHTYLPPPYPGSSQSQSGPFQT
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RUNX2(860)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1