Documentos Principais
SAB5701966
Sigma-Aldrich
Anti-RANBP3 Antibody, clone 8H7W3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
RANBP3, ran-binding protein 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
8H7W3, monoclonal
application:
IHC
reatividade de espécies:
rat, mouse
técnica(s):
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8H7W3, monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
3.00 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MADLANEEKPAIAPPVFVFQKDKGQKSPAEQKNLSDSGEEPRGEAEAPHHGTGHPESAGEHALEPPAPAGASASTPPPPAPEAQLPPFPRELAGRSAGGS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RANBP3(8498)
Descrição geral
This gene encodes a protein with a RanBD1 domain that is found in both the nucleus and cytoplasm. This protein plays a role in nuclear export as part of a heteromeric complex. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RANBP3 (Q9H6Z4).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
IHC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)