Key Documents
SAB5701932
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-SHC1-Y427 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
2.53 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pTyr427)
Informações sobre genes
human ... SHC1(6464)
Descrição geral
This gene encodes three main isoforms that differ in activities and subcellular location. While all three are adapter proteins in signal transduction pathways, the longest (p66Shc) may be involved in regulating life span and the effects of reactive oxygen species. The other two isoforms, p52Shc and p46Shc, link activated receptor tyrosine kinases to the Ras pathway by recruitment of the GRB2/SOS complex. p66Shc is not involved in Ras activation. Unlike the other two isoforms, p46Shc is targeted to the mitochondrial matrix. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Imunogênio
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y427 of human SHC1.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1