Documentos Principais
SAB5701922
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-p38 MAPK-T180/Y182 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
1.63 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
Descrição geral
This gene encodes a member of a family of protein kinases that are involved in the integration of biochemical signals for a wide variety of cellular processes, including cell proliferation, differentiation, transcriptional regulation, and development. The encoded protein can be activated by proinflammatory cytokines and environmental stresses through phosphorylation by mitogen activated protein kinase kinases (MKKs). Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Mar 2014]
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around T180 & Y182 of human MAPK11/ MAPK14/MAPK12(NP_002742.3).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1