Documentos Principais
SAB5701817
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PLN-S16/T17 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clone:
polyclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
mouse, human
técnica(s):
western blot: 1:500-1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
0.84 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer16/pThr17)
Informações sobre genes
human ... PLN(5350)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is found as a pentamer and is a major substrate for the cAMP-dependent protein kinase in cardiac muscle. The encoded protein is an inhibitor of cardiac muscle sarcoplasmic reticulum Ca(2+)-ATPase in the unphosphorylated state, but inhibition is relieved upon phosphorylation of the protein. The subsequent activation of the Ca(2+) pump leads to enhanced muscle relaxation rates, thereby contributing to the inotropic response elicited in heart by beta-agonists. The encoded protein is a key regulator of cardiac diastolic function. Mutations in this gene are a cause of inherited human dilated cardiomyopathy with refractory congestive heart failure, and also familial hypertrophic cardiomyopathy.
Imunogênio
A synthetic phosphorylated peptide around of human Phospho-PLN-S16/T17.
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)