Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
SAB5701702
Sigma-Aldrich
Anti-hnRNP Q/SYNCRIP antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
1.2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYNCRIP(10492)
Descrição geral
This gene encodes a member of the cellular heterogeneous nuclear ribonucleoprotein (hnRNP) family. hnRNPs are RNA binding proteins that complex with heterogeneous nuclear RNA (hnRNA) and regulate alternative splicing, polyadenylation, and other aspects of mRNA metabolism and transport. The encoded protein plays a role in multiple aspects of mRNA maturation and is associated with several multiprotein complexes including the apoB RNA editing-complex and survival of motor neurons (SMN) complex. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene, and a pseudogene of this gene is located on the short arm of chromosome 20. [provided by RefSeq, Dec 2011]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human hnRNP Q/SYNCRIP /SYNCRIP
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1