Merck
Todas as fotos(5)
Documentos Principais
SAB5701650
Sigma-Aldrich
Anti-Sec23A antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human
concentração
0.3 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SEC23A(10484)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the SEC23 subfamily of the SEC23/SEC24 family. It is part of a protein complex and found in the ribosome-free transitional face of the endoplasmic reticulum (ER) and associated vesicles. This protein has similarity to yeast Sec23p component of COPII. COPII is the coat protein complex responsible for vesicle budding from the ER. The encoded protein is suggested to play a role in the ER-Golgi protein trafficking. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human Sec23AA
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1