Documentos Principais
SAB5701645
Sigma-Aldrich
Anti- KDM5B antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
2.7 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KDM5B(10765)
Descrição geral
This gene encodes a lysine-specific histone demethylase that belongs to the jumonji/ARID domain-containing family of histone demethylases. The encoded protein is capable of demethylating tri-, di- and monomethylated lysine 4 of histone H3. This protein plays a role in the transcriptional repression or certain tumor suppressor genes and is upregulated in certain cancer cells. This protein may also play a role in genome stability and DNA repair. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 784-883 of human KDM5B (NP_006609.3).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1