Documentos Principais
SAB5701640
Sigma-Aldrich
Anti- L3MBTL3 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1.11 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... L3MBTL3(84456)
Descrição geral
This gene encodes a member of the malignant brain tumor (MBT) family of chromatin interacting transcriptional repressors. Members of this family function as methyl-lysine readers, which recognize methylated lysine residues on histone protein tails, and are associated with the repression of gene expression. The encoded protein may regulate hematopoiesis. Homozygous deletion of this gene has been observed in human patients with medulloblastoma. [provided by RefSeq, Oct 2016]
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human L3MBTL3 (NP_001007103.1).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)