Documentos Principais
SAB5701630
Sigma-Aldrich
Anti-TEAD1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
3.82 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TEAD1(7003)
Descrição geral
This gene encodes a ubiquitous transcriptional enhancer factor that is a member of the TEA/ATTS domain family. This protein directs the transactivation of a wide variety of genes and, in placental cells, also acts as a transcriptional repressor. Mutations in this gene cause Sveinsson′s chorioretinal atrophy. Additional transcript variants have been described but their full-length natures have not been experimentally verified.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 135-215 of human TEAD1 (NP_068780.2).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)