Documentos Principais
SAB5701626
Sigma-Aldrich
Anti-KAT1/HAT1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
2.61 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HAT1(8520)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a type B histone acetyltransferase (HAT) that is involved in the rapid acetylation of newly synthesized cytoplasmic histones, which are in turn imported into the nucleus for de novo deposition onto nascent DNA chains. Histone acetylation, particularly of histone H4, plays an important role in replication-dependent chromatin assembly. Specifically, this HAT can acetylate soluble but not nucleosomal histone H4 at lysines 5 and 12, and to a lesser degree, histone H2A at lysine 5. Alternatively spliced transcript variants have been identified for this gene.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 245-419 of human KAT1/KAT1/HAT1 (NP_003633.1).
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)