Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
SAB5701609
Sigma-Aldrich
Anti-HSPE1/HSP10/CPN10 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.43 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSPE1(3336)
Descrição geral
This gene encodes a major heat shock protein which functions as a chaperonin. Its structure consists of a heptameric ring which binds to another heat shock protein in order to form a symmetric, functional heterodimer which enhances protein folding in an ATP-dependent manner. This gene and its co-chaperonin, HSPD1, are arranged in a head-to-head orientation on chromosome 2. Naturally occurring read-through transcription occurs between this locus and the neighboring locus MOBKL3.[provided by RefSeq, Feb 2011]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human HSPE1/HSP10/HSPE1/HSP10/CPN10
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)