Documentos Principais
SAB5701600
Sigma-Aldrich
Anti-ADORA1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1.3 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADORA1(134)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is an adenosine receptor that belongs to the G-protein coupled receptor 1 family. There are 3 types of adenosine receptors, each with a specific pattern of ligand binding and tissue distribution, and together they regulate a diverse set of physiologic functions. The type A1 receptors inhibit adenylyl cyclase, and play a role in the fertilization process. Animal studies also suggest a role for A1 receptors in kidney function and ethanol intoxication. Transcript variants with alternative splicing in the 5' UTR have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human ADORA1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1