Documentos Principais
SAB5701484
Sigma-Aldrich
Anti-BANF1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
0.95 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BANF1(8815)
Descrição geral
The protein encoded by this gene was first identified by its ability to protect retroviruses from intramolecular integration and therefore promote intermolecular integration into the host cell genome. The protein forms a homodimer which localizes to both the nucleus and cytoplasm and is specifically associated with chromosomes during mitosis. This protein binds to double stranded DNA in a non-specific manner and also binds to LEM-domain containing proteins of the nuclear envelope. This protein is thought to facilitate nuclear reassembly by binding with both DNA and inner nuclear membrane proteins and thereby recruit chromatin to the nuclear periphery. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding the same protein.[provided by RefSeq, Jan 2009]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human BANF1
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)